Learn More
Clorhidrato de Erlotinib (Tarceva), TRC
Código de producto. 18073930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18073930 100 mg 100 miligramos
18060340 50 mg 50 miligramos
18003550 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18073930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE625000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 183319-69-9
Fórmula molecular C22 H23 N3 O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 429.9
Sinónimo Erlotinib hydrochloride, 4-Quinazolinamine, N-(3-ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-, hydrochloride (1:1), 4-Quinazolinamine, N-(3-ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-, monohydrochloride (9CI), 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-(3-ethynylanilino)quinazoline hydrochloride, CP 358774, OSI 774, Tarceva, [6,7-Bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-yl]-(3-ethynylphenyl)amine hydrochloride
Nombre IUPAC N-(3-etilfenil)-6,7-bis(2-metoxietoxi)quinazolina-4-amina; Cloruro
SMILES Cl.COCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(c3)C#C)c2cc1OCCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erlotinib, Hydrochloride Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H23N3O4.ClH/c1-4-16-6-5-7-17(12-16)25-22-18-13-20(28-10-8-26-2)21(29-11-9-27-3)14-19(18)23-15-24-22;/h1,5-7,12-15H,8-11H2,2-3H3,(H,23,24,25);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.1455
Porcentaje de pureza >95%