Learn More
Erlotinib Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16465686
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465686 100 mg 100 miligramos
16401626 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16465686 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12008
MedChemExpress Erlotinib Hydrochloride (CP-358774 Hydrochloride) inhibits purified EGFR kinase with an IC50 of 2 nM.
Erlotinib Hydrochloride (CP-358774 Hydrochloride) inhibits purified EGFR kinase with an IC50 of 2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erlotinib Hydrochloride
CAS 183319-69-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H24ClN3O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo CP-358774 hydrochlorideNSC 718781 hydrochlorideOSI-774 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 6.2 mg/mL (14.42 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES COCCOC1=CC2=NC=NC(NC3=CC=CC(C#C)=C3)=C2C=C1OCCOC.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 429.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.9
Porcentaje de pureza 99.71%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease