Learn More
Tocris Bioscience™ Erlotinib Hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18739766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18739766 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18739766 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7194/50
Potent, reversible EGFR tyrosine kinase inhibitor
Erlotinib hydrochloride is a reversible, potent EGFR tyrosine kinase inhibitor (IC50 = 2 nM); it reduces EGFR autophosphorylation in intact tumor cells (IC50 = 20 nM). Erlotinib is selective for cell lines showing PC-9 and H3255 mutations (IC50 values are 7 and 12 nM, respectively, sparing wild-type and T790 mutant EGFR. Erlotinib shows antiproliferative effects in cancer cell lines in vitro and promotes differentiation of urothelial organoids. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine hydrochloride
CAS 183319-69-9
Cantidad 50 mg
Objetivo EGF Receptor Inhibitors
Fórmula molecular C22H23N3O4.HCl
Pureza 0.98