Learn More
Clorhidrato de erlotinib-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Erlotinib bis-methoxy-d6 hydrochloride |
| CAS | 1189953-78-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C22 2H6 H17 N3 O4 . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis[2-(trideuteriomethoxy)ethoxy]quinazolin-4-amine hydrochloride, N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis[2-(methoxy-d3)ethoxy]-4-quinazolinamine hydrochloride, Erlotinib-d6 hydrochloride, Erlotinib-D6 hydrochloride (bis(methoxy-D3)) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H23N3O4.ClH/c1-4-16-6-5-7-17(12-16)25-22-18-13-20(28-10-8-26-2)21(29-11-9-27-3)14-19(18)23-15-24-22;/h1,5-7,12-15H,8-11H2,2-3H3,(H,23,24,25);1H/i2D3,3D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])OCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(c3)C#C)c2cc1OCCOC([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | N-(3-etinilfenil)-6,7-bis[2-(trideuteriometoxi)etoxi]quinazolin-4-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 435.93 |
| Mostrar más |