Learn More
Erlose, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Erlose |
| CAS | 13101-54-7 |
| Fórmula molecular | C18 H32 O16 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Fructofuranoside, O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-α-D-glucopyranosyl, β-D- (7CI), Fructofuranoside, α-maltosyl, β-D- (6CI), Glucopyranoside, β-D-fructofuranosyl 4-O-α-D-glucopyranosyl-, α-D- (8CI), β-D-Fructofuranosyl O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-α-D-glucopyranoside, Erlose, Fructomaltose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H32O16/c19-1-5-8(23)10(25)12(27)16(30-5)32-14-7(3-21)31-17(13(28)11(14)26)34-18(4-22)15(29)9(24)6(2-20)33-18/h5-17,19-29H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-,15+,16-,17-,18+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)6-6-[(2S,3S4, S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)trioxano-3,4,5)oxol |
| Peso molecular (g/mol) | 504.437 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 504.169 |