Learn More
Erlosa, MP Biomedicals™
Código de producto. 11432741 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432741 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 11432741 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219866883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2360.00€
    2244.90€ / 250 miligramos
    Ahorro 115.10€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erlose
CAS 13101-54-7
Color Blanco
Fórmula molecular C18H32O16
Número MDL MFCD00190706
Cantidad 250 mg
Sinónimo erlose, glucosylsucrose, sucrosylglucose, beta-d-fructofuranosyl alpha-d-glucopyranosyl-1->4-alpha-d-glucopyranoside, alpha-maltosyl beta-fructofuranoside, alpha-d-glc-1->4-alpha-d-glc-1->2-beta-d-fru, a-d-glucopyranoside, b-d-fructofuranosyl o-a-d-glucopyranosyl-1, alpha-d-glucopyranoside, beta-d-fructofuranosyl o-alpha-d-glucopyranosyl-1-4, alpha-d-glucopyranosyl-1,2,3,4-alpha-d-glucopyranosyl-1,2-beta-d-fructofuranoside, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-6-2s,3s,4s,5r-3,4-dihydroxy-2,5-bis hydroxymethyl oxolan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol
Clave InChI FVVCFHXLWDDRHG-KKNDGLDKSA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)6-6-[(2S,3S4, S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)trioxano-3,4,5)oxol
Peso molecular (g/mol) 504.438
PubChem CID 193471
ChEBI CHEBI:55512
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.4
Forma física Polvo cristalino