Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer con unión cónica esmerilada
Descripción
- Conforme a DIN EN ISO 4797
- Con escala (volumen aprox./ml)
- Con etiqueta de inscripción
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4797 |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, Duran Vaso |
| Altura (métrico) | Matraz Erlenmeyer, 250 ml, 85 mm de diámetro, conector de 24/29 NS, vidrio Duran, con junta esmerilada cónica, etiqueta de inscripción |
| Junta de toma | 24/29 NS |
| Diámetro exterior (métrico) | 85 mm |