Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraz Erlenmeyer Duran
Código de producto. 10524001
Change view
Click to view available options
:
300 mL
Código de producto.
10524001 300 mL
1 options
Código de producto. 10524001 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 03022452
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a DIN EN ISO 4797
  • Con escala (volumen aprox./ml)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 300 mL
Junta cónica estándar NS 24/29
Diámetro exterior (métrico) 87 mm