Learn More
OHAUS™ Abrazadera para matraz Erlenmeyer
Código de producto. 15722509 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Erlenmeyer de 2 l
Erlenmeyer de 2,8 l
Erlenmeyer de 3 l
Erlenmeyer de 4 l
Erlenmeyer de 5 l
Erlenmeyer de 6 l
Matraz Erlenmeyer de 1 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15722509 Matraz Erlenmeyer de 1 l cada uno
15732509 Erlenmeyer de 2 l cada uno
15742509 Erlenmeyer de 2,8 l cada uno
15752509 Erlenmeyer de 3 l cada uno
15762509 Erlenmeyer de 4 l cada uno
15772509 Erlenmeyer de 5 l cada uno
15782509 Erlenmeyer de 6 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15722509 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30400090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La abrazadera para matraz Erlenmeyer OHAUS™ está diseñada para sujetar y colocar de forma segura varios tamaños de matraces.
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Para su uso con matraces
  • Diseñada para mantener los tubos en su sitio de forma segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Pinzas para matraces
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Matraz Erlenmeyer de 1 l
Para utilizar con (aplicación) Matraces de soporte
Descripción Abrazadera para matraz Erlenmeyer de 1 l
Color Plata
Jaw Type Cuatro entrelazados