Learn More
Heinz Herenz Tapones Erlenmeyer
Código de producto. 30158388
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Plata
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30158388 Azul paquete de 10
30158407 Rojo paquete de 10
30158313 Plata paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30158388 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1080925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.31€
    63.85€ / paquete de 10
    Ahorro 37.46€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Tapón Erlenmeyer sin asas.
  • Tapones Erlenmeyer
  • Aluminio
  • 38 mm
  • Sin mango
Especificaciones
Color Azul
Tipo de producto Tapa sin asa
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Cuello recto sin montura
Diámetro exterior (métrico) 38 mm
Tamaño del tapón 38 mm