Learn More
Heinz Herenz Tapones Erlenmeyer
Product Code. 30158313
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Plata
Rojo
Unit Size:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Unit Size
30158313 Plata paquete de 10
30158407 Rojo paquete de 10
30158388 Azul paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30158313 Supplier Heinz Herenz Supplier No. 1080924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.31€
    63.85€ / paquete de 10
    Ahorro 37.46€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tapón Erlenmeyer sin asas.
  • Tapones Erlenmeyer
  • Aluminio
  • 38 mm
  • Sin mango
Specifications
Color Plata
Tipo de producto Tapa sin asa
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Cuello recto sin montura
Diámetro exterior (métrico) 38 mm
Tamaño del tapón 38 mm