Learn More
Eritadenina, TRC
Código de producto. 30381904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381904 5 mg
30378605 25 mg
30371059 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381904 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6001005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23918-98-1
Fórmula molecular C9H11N5O4
Peso molecular (g/mol) 253.21
Sinónimo (αR,βR)-6-Amino-α,β-dihydroxy-9H-purine-9-butanoic Acid, 4-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-4-deoxy-D-erythronic Acid, 4-(6-Aminopurin-9-yl)-4-deoxy-D-erythronic Acid, Lentinacin, Lentysine, 4-(9-Adenyl)-D-erythro-2,3-dihydroxybutyric Acid, D-Eritadenine
SMILES C1=NC2=C(C(=N1)N)N=CN2C[C@H]([C@H](C(=O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eritadenine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N5O4/c10-7-5-8(12-2-11-7)14(3-13-5)1-4(15)6(16)9(17)18/h2-4,6,15-16H,1H2,(H,17,18)(H2,10,11,12)/t4-,6-/m1/s1
Porcentaje de pureza >95%