Learn More
Sal sódica de erioglaucina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15434299 25 g 25 g
15424299 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434299 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61780.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 3844-45-9 | C37H34N2Na2O9S3 | 792.844 g/mol
Erioglaucine sodium salt is used as a colorant for foods and other substances to induce a color change.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica de erioglaucina se utiliza como colorante de alimentos y otras sustancias para inducir un cambio de color.
Solubilidad
Soluble en agua (30 mg/ml) y etanol.
Notas
Contenido de colorante: un 60 % aprox.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3844-45-9
Fórmula molecular C37H34N2Na2O9S3
Peso molecular (g/mol) 792.844
Número MDL MFCD00012141
Clave InChI SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo C.I. 42090; Acid Blue 9
PubChem CID 19700
ChEBI CHEBI:82411
Nombre IUPAC disodio; 2-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]amino]fenilo]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azaniumilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]benzenesulfonato
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=CC=C5S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erioglaucine sodium salt
Punto de fusión 283°C
Índice Merck 14,1373
Color Morado
Información de solubilidad Soluble in water (30mg/ml),ethanol.
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 792.86