Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal disódica de erioglaucina, pura
Código de producto. 10023110 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10023110 5 g Frasco de vidrio 5 g
10562821 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10023110 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 229730050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.30€
    32.65€ / 5 g
    Ahorro 5.65€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 3844-45-9 | C37H34N2Na2O9S3 | 792.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3844-45-9
Fórmula molecular C37H34N2Na2O9S3
Peso molecular (g/mol) 792.84
Número MDL MFCD00012141
Clave InChI SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo brilliant blue fcf, acid blue 9, erioglaucine disodium salt, brilliant blue, FD&C blue no. 1, erioglaucine, alphazurine fg, FD&C blue no.1, fenazo blue xi, japan blue 1
PubChem CID 19700
ChEBI CHEBI:82411
Nombre IUPAC disodio; 2-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]amino]fenilo]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azaniumilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]benzenesulfonato
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=CC=C5S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erioglaucine disodium salt
Absorbancia 1000 (at lambda min.)
Punto de fusión 283.0°C
Color Morado
Pérdida por secado 10% max. (105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 14, 855
Índice Merck 15, 1379
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in vegetable oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 792.84
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino fino