Learn More
Eriodictiol, TRC
Código de producto. 30374821
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30374821 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30374821 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6000885MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Eriodictyol
CAS 4049-38-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H12 O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavanone
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-5,13,16-19H,6H2
SMILES Oc1cc(O)c2C(=O)CC(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)-5,7-dihidroxi-croman-4-ona
Peso molecular (g/mol) 288.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.0634
Porcentaje de pureza >95