Learn More
Eriodictiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Eriodictyol |
| CAS | 552-58-9 |
| Fórmula molecular | C15 H12 O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-, (2S)-, 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-, (S)-, Eriodictyol (6CI), Flavanone, 3',4',5,7-tetrahydroxy- (7CI,8CI), (+)-Eriodictyol, (2S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, (2S)-Eriodictyol, (S)-3',4',5,7-Tetrahydroxyflavanone, 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavanone, Huazhongilexone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-5,13,16-19H,6H2/t13-/m0/s1 |
| SMILES | Oc1cc(O)c2C(=O)C[C@H](Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-(3,4-dihidroxifenil)-5,7-dihidroxi-2,3-dihidrocromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 288.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.0634 |