Learn More
Eriodictyol, MedChemExpress
Código de producto. 16451468
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16451468 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16451468 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0637
MedChemExpress Eriodictyol is a flavonoid isolated from the Chinese herb, with antioxidant and anti-inflammatory activity. Eriodictyol induces Nrf2 signaling pathway. Eriodictyol is also a potent influenza RNA-dependent RNA polymerase inhibitor with an IC50 of 18 nM.
Eriodictyol is a flavonoid isolated from the Chinese herb, with antioxidant and anti-inflammatory activity. Eriodictyol induces Nrf2 signaling pathway. Eriodictyol is also a potent influenza RNA-dependent RNA polymerase inhibitor with an IC50 of 18 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eriodictyol
CAS 552-58-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo Huazhongilexone
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (433.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 288.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.25
Porcentaje de pureza 98.36%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation