Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eriodictiol
Código de producto. 16544474 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16544474 250 mg 250 miligramos
16534474 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16544474 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465242500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 552-58-9 | C15H12O6 | 288.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-58-9
Fórmula molecular C15H12O6
Peso molecular (g/mol) 288.26
Clave InChI SBHXYTNGIZCORC-ZDUSSCGKSA-N
Nombre IUPAC (2S)-2-(3,4-dihidroxifenil)-5,7-dihidroxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-ona
SMILES OC1=CC(O)=C2C(=O)C[C@H](OC2=C1)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eriodictyol
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in diluted alkalies
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.25