Learn More
Eriocitrin (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30012723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012723 5 mg 5 miligramos
30006563 1 mg 1 miligramo
30009476 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012723 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6000705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13463-28-0
Fórmula molecular C27 H32 O15
Peso molecular (g/mol) 596.53
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-[[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-5-hydroxy-, (2S)-, 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-[[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-5-hydroxy-, (S)-, Eriocitrin (6CI,7CI), Flavanone, 3',4',5,7-tetrahydroxy-, 7-[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranoside] (8CI), Glucopyranoside, eriodictyol-7 6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-, β-D- (8CI), (2S)-7-[[6-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-5-hydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, Eriodictioside, Eriodictyol 7-O-rutinoside
Nombre IUPAC (2S)-2-(3,4-dihidroxifenil)-5-hidroxi-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oximetil]ox-2-il]oxi-2,3-dihidrocromo-4-one
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3cc(O)c4C(=O)C[C@H](Oc4c3)c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eriocitrin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H32O15/c1-9-20(32)22(34)24(36)26(39-9)38-8-18-21(33)23(35)25(37)27(42-18)40-11-5-14(30)19-15(31)7-16(41-17(19)6-11)10-2-3-12(28)13(29)4-10/h2-6,9,16,18,20-30,32-37H,7-8H2,1H3/t9-,16-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 596.1741