Learn More
Thermo Scientific Chemicals Negro azulado B Eriochrome™
Código de producto. 15495639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495639 500 g 500 g
15485639 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495639 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63396.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3564-14-5 | C20H13N2NaO5S | 416.38 g/mol
Eriochrome is to do titration indicator. Dubbed in aqueous solution or alcohol-soluble when used for the determination of calcium, magnesium, manganese, zinc and other metal ions, measured water hardness.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Eriochrome se utiliza para hacer un indicador de titulación. Doblado en solución acuosa o soluble en alcohol cuando se utiliza para la determinación de calcio, magnesio, manganeso, zinc y otros iones metálicos, medición de la dureza del agua.
Solubilidad
Soluble en agua (20 g/l (20 C).
Notas
Eriochrome es una marca comercial registrada de Ciba Specialty Chemicals Corp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3564-14-5
Fórmula molecular C20H13N2NaO5S
Peso molecular (g/mol) 416.38
Número MDL MFCD00003934
Clave InChI YRFCCVCSEVISHI-GXTSIBQPSA-M
Sinónimo C.I. 14640; Mordant Black 3
PubChem CID 23722702
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC=CC=C12)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eriochrome™ Blue Black B
Información de solubilidad Soluble in water(20g/L (20 C).
Nombre IUPAC sodio (4Z)-4-[2-(1-hidroxynaftalen-2-il)hidrazina-1-ilideno]-3-oxo-3,4-dihidronaftaleno-1-sulfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.39
Color Negro a Marrón
Cantidad 500 g
Forma física Polvo