Learn More
Cianina R Eriochrome, puro, C.I.43820, indicador de metal, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| CAS | 3564-18-9 |
| Fórmula molecular | C23H15Na3O9S |
| Número MDL | 12411 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 536.39g/mol |
| Envase | Tarro de cristal |
| Color | Marrón-Rojo |
| Cantidad | 25 g |
| Forma física | Sólido |