Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eriochrome™ Cyanine R |
| CAS | 3564-18-9 |
| Fórmula molecular | C23H15Na3O9S |
| Número MDL | MFCD00012411 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3873874 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 536.39g/mol |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 25 g |