Learn More
Azul oscuro B Eriochrome™, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15695560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
15695560 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15695560 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 4554025G
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Indicador (para complexometría)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eriochrome™ Blue Black B
CAS 3564-14-5
Fórmula molecular C20H13N2NaO5S
Número MDL MFCD00003934
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI YRFCCVCSEVISHI-GXTSIBQPSA-M
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC=CC=C12)S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC sodio; 4-[(1-hidroxinaftalen-2-il)hidraziniliden]-3-oxonaftalen-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 416.38
PubChem CID 23722702
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.38g/mol
Envase Frasco de vidrio
Color Negro
pH 9.5 (at 10 g/L 20°C)
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Eriochrome Blue Black B
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonate