Learn More
Thermo Scientific Chemicals Negro T Eriochrome™, puro, grado indicador
Código de producto. 10793421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10793421 100 g Frasco de vidrio 100 g
10460121 25 g Frasco de vidrio 25 g
10073110 500 g Frasco de vidrio 500 g
10256570 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10793421 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 228361000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1787-61-7 | C20H12N3NaO7S | 461.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1787-61-7
Fórmula molecular C20H12N3NaO7S
Peso molecular (g/mol) 461.38
Número MDL MFCD00003935
Clave InChI JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Sinónimo C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11
PubChem CID 87355429
Nombre IUPAC ácido (4Z)-4-[(1-hidroxinaftalen-2-il)hidraziniliden]-7-nitro-3-oxonaftalen-1-sulfónico; sodio
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eriochrome™ Black T
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad Passes (for complexometric determination of metals)
Espectrometría UV Complies
Beilstein 16, III, 320
Índice Merck 15, 3725
Color Negro a negro-marrón
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.38
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • EriochromeÒ Black T
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2