Learn More
Negro de eriocromo T, puro, C.I.14645, indicador de metales, Fisher Chemical™
Código de producto. 10793981 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10793981 25 g 25 GR
10467060 100 g 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10793981 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor E/0100/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Negro de eriocromo T, puro, C.I. 14645, indicador de metales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1787-61-7
Fórmula molecular C20H12N3NaO7S
Peso molecular (g/mol) 461.38
Número MDL MFCD00003935
Clave InChI JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
PubChem CID 87355429
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre IUPAC ácido (4Z)-4-[(1-hidroxinaftalen-2-il)hidraziniliden]-7-nitro-3-oxonaftalen-1-sulfónico; sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.38g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Negro
pH 3.7
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Eriochrome Black T
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2