Learn More
Negro T Eriochrome™, indicador, reactivo farmacopea europea para titulación de metales, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eriochrome™ Black T |
| Nombre de nota | Indicator, Reag. Ph. Eur. for metal titration |
| % máx. CAS | 100.0000% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Idoneidad | Complies for indicator |
| Fórmula lineal | C20H12N3NaO7S |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4121162 |
| Cantidad | 25 g |
| Nombre IUPAC | ácido (4Z)-4-[(1-hidroxinaftalen-2-il)hidraziniliden]-7-nitro-3-oxonaftalen-1-sulfónico; sodio |
| Mostrar más |