Learn More
Thermo Scientific Chemicals Negro T Eriochrome™, reactivo ACS, grado indicador
Código de producto. 11916931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11916931 250 g Frasco de vidrio 250 g
11906931 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11916931 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 439142500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1787-61-7 | C20H12N3NaO7S | 461.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1787-61-7
Fórmula molecular C20H12N3NaO7S
Peso molecular (g/mol) 461.38
Número MDL MFCD00003935
Clave InChI JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Sinónimo C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11
PubChem CID 87355429
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eriochrome™ Black T
Claridad (0.1%, water) Passes Test
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad Suitability as complexometric indicator: Passes Test
Color Negro-marrón
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Cantidad 250 g
Forma física Polvo
Nombre IUPAC ácido (4Z)-4-[(1-hidroxinaftalen-2-il)hidraziniliden]-7-nitro-3-oxonaftalen-1-sulfónico; sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.38
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Eriochrome Black T
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonic acid monosodium salt