Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eriocromo negro T
Código de producto. 11468167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468167 500 g 500 g
11458167 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468167 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A17536.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1787-61-7 | C20H12N3NaO7S | 461.38 g/mol
Eriochrome black T is used as an indicator in analytical chemistry. It is also used in the detection of rare earth metals. It finds application in dyeing and printing of wool fabric, dyeing of silk and nylon as well as in leather dyeing. It can be used in the spectrophotometric determination of diphenhydramine hydrochloride in pharmaceutical preparations. As a complexometric indicator, it is useful in the determination of hardness of water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El eriocromo negro T se utiliza como indicador en química analítica. También se utiliza en la detección de metales térreos poco comunes. Se aplica en el teñido y estampado de tejidos de lana, teñido de seda y nylon, así como en el teñido de cuero. Se puede utilizar en la determinación espectrofotométrica de clorhidrato de difenhidramina en preparados farmacéuticos. Como indicador complexométrico, es útil en la determinación de la dureza del agua.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol y acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1787-61-7
Fórmula molecular C20H12N3NaO7S
Peso molecular (g/mol) 461.38
Número MDL MFCD00003935
Clave InChI JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Sinónimo C.I. 14645; Mordant Black 11
PubChem CID 87355429
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eriochrome Black T
Beilstein 4121162
Índice Merck 14,3667
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and acetone.
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC Sodio (4Z)-4-[2-(1-hidroxynaftalen-2-il)hidrazina-1-ilideno]-7-nitro-3-oxo-3,4-dihidronaftaleno-1-sulfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.39
compliance-icons
Nombre del producto
  • Eriochrome Black T
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-Naphthalenesulfonic acid monosodium salt