Learn More
Erio Green B (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30380752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30380752 50 mg -
30388071 500 mg -
30387775 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE60009350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12768-78-4
Fórmula molecular C31 H33 N2 O6 S2 . Na
Peso molecular (g/mol) 616.72
Sinónimo 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-, N-Et- or N-Me-quaternized, hydroxide, inner salt, sodium salt, Acid Green 16, Acid Green V, Acid Green V Naphthaline, Acid Green VS, Acid Green Zh, Acid Naphthalene Green V, Acid Pure Green V, Amido Green V, Anadurm Green A-V, BRYacid Green V, Best Acid Naphthalene Green V, Borunil Green A-FG, Colocid Green V, Covalene Brilliant Green G, Daiwa Green 70, Dinacid Green V, Duasyn Acid Green V, Duasyn Acid Green VS, Dyacid Green B, Dycosacid Green VS, Erio Green B, Everlan Green EV, Hispacid Brilliant Green SA 2G, Ichoacid Green V, Indacid Green V, Kemacid Green V, Lecotan Green J, Leoctan Green J, Libacid Green LV, Lissamine Green V, Lissamine Green V 200, Merantine Green V, Naphthalene Green V, Naphthalene Green VS, Naphthalene Green VSC, Naphthalene Green Y, Naphthazine Brilliant Green G, Pacid Green V, Ratna Acid Green V, Ravi Acid Green V, Sandolan Brilliant Green E-B, Sandolan Brilliant Green E-BI, Simacid Acid Green, Triacid Pure Green V, Triacor Green VT, Vicoacid Green V
Nombre IUPAC sodio; 4-[[4-(dietilamino)fenilo]-(4-dietilanioilideneciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metilnaftaleno-2,7-disulfonato
SMILES [Na+].CCN(CC)c1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)c3cc(cc4cc(ccc34)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acid Green 16
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H34N2O6S2.Na/c1-5-32(6-2)25-13-9-22(10-14-25)31(23-11-15-26(16-12-23)33(7-3)8-4)30-21-28(41(37,38)39)20-24-19-27(40(34,35)36)17-18-29(24)30;/h9-21H,5-8H2,1-4H3,(H-,34,35,36,37,38,39);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 616.1678