Learn More
Eribulin mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16441349
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16441349 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16441349 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13442A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Eribulin mesylate (E7389 mesylate) is a microtubule targeting agent that is used for the research of metastatic breast cancer. Eribulin mesylate inhibits the proliferation of cancer cells by binding microtubule proteins and microtubules.
Eribulin mesylate (E7389 mesylate) is a microtubule targeting agent that is used for the research of metastatic breast cancer. Eribulin mesylate inhibits the proliferation of cancer cells by binding microtubule proteins and microtubules.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eribulin mesylate
CAS 441045-17-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C41H63NO14S
Cantidad 1 mg
Sinónimo B1939 mesylateE7389 mesylateER-086526 mesylate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (121.07 mM) ∣Ethanol : ≥ 100 mg/mL (121.07 mM)
SMILES C=C1C[C@@](CC[C@@]2(C[C@@]3([H])O4)O[C@]([C@](O[C@](C5)([H])CC6)([H])[C@@]6([H])O7)([H])[C@@]4([H])[C@]7([H])[C@@]3([H])O2)([H])O[C@@]1([H])CC[C@](C[C@@H](C)C8=C)([H])O[C@]8([H])C[C@@](O[C@H](C[C@H](O)CN)[C@@H]9OC)([H])[C@]9([H])CC5=O.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 826.0
Formula Weight (peso de la fórmula) 826.0
Porcentaje de pureza 95.47%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death