Learn More
Ergovalina, TRC
Código de producto. 30379461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379461 1 mg
30374820 0.5 mg
30373707 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30379461 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6000501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2873-38-3
Fórmula molecular C29 H35 N5 O5
Peso molecular (g/mol) 533.6187
Sinónimo (5'α)-12'-Hydroxy-2'-methyl-5'-(1-methylethyl)-ergotaman-3',6',18-trione, 8H-Oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine, ergotaman-3',6',18-trione deriv., 4,6,6a,7,8,9-hexahydro-7-methyl-N-(octahydro-10b-hydroxy-5-isopropyl-2-methyl-3,6-dioxo-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl)- indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
SMILES CC(C)[C@@H]1N2C(=O)[C@](C)(NC(=O)[C@H]3CN(C)[C@@H]4Cc5c[nH]c6cccc(C4=C3)c56)O[C@@]2(O)[C@@H]7CCCN7C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ergovaline
Fórmula InChI InChI=1S/C29H35N5O5/c1-15(2)24-26(36)33-10-6-9-22(33)29(38)34(24)27(37)28(3,39-29)31-25(35)17-11-19-18-7-5-8-20-23(18)16(13-30-20)12-21(19)32(4)14-17/h5,7-8,11,13,15,17,21-22,24,30,38H,6,9-10,12,14H2,1-4H3,(H,31,35)/t17-,21-,22+,24+,28-,29+/m1/s1
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 533.2638