Learn More
Acetato de ergosterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ergosterol Acetate |
| CAS | 2418-45-3 |
| Fórmula molecular | C30 H46 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, 3-acetate, (3β,22E)-, Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, acetate, (3β,22E)- (9CI), Ergosterol, acetate (6CI,7CI,8CI), Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, acetate, Ergosta-5,7,22-trien-3β-yl acetate, Ergosterin acetate, Ergosteryl 3β-acetate, Ergosteryl acetate, Ergosterol acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H46O2/c1-19(2)20(3)8-9-21(4)26-12-13-27-25-11-10-23-18-24(32-22(5)31)14-16-29(23,6)28(25)15-17-30(26,27)7/h8-11,19-21,24,26-28H,12-18H2,1-7H3/b9-8+/t20-,21+,24-,26+,27-,28-,29-,30+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimetilhept-3-en-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 438.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 438.3498 |