Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ergosterol, 98 %
Código de producto. 10500591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10500591 5 g Frasco de vidrio 5 g
10677642 25 g Frasco de vidrio 25 g
10381044 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10500591 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 117810050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.20€
    54.65€ / 5 g
    Ahorro 8.55€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 57-87-4 | C28H44O | 396.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-87-4
Fórmula molecular C28H44O
Peso molecular (g/mol) 396.64
Número MDL MFCD00003623
Clave InChI DNVPQKQSNYMLRS-APGDWVJJSA-N
Sinónimo ergosterol, provitamin d2, unii-z30ray509f, ergosterin, ergosta-5,7,22e-trien-3beta-ol, 5,7,22-ergostatrien-3beta-ol, 3beta-hydroxy-5,7,22-ergostatriene, 22e,24s-24-methylcholesta-5,7,22-trien-3beta-ol, 22e-ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, ergosta-5,7,22-trien-3-ol, 3b,22e
PubChem CID 444679
ChEBI CHEBI:16933
Nombre IUPAC (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimetilhept-3-en-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol
SMILES CC(C)C(C)C=CC(C)C1CCC2C1(CCC3C2=CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ergosterol
Punto de fusión 156°C to 158°C
Color Blanco
Punto de ebullición 250°C (1.3 Pa)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 06,III,3099
Índice Merck 15, 3716
Condición de rotación específica −120.00 (20.00°C c=1,CHC13)
Rotación específica -120
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in benzene,1g/660 mL alcohol- 1g/45 mL boiling alcohol,1g/70 mL ether- 1g/39 mL boiling ether,1g/31 mL chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o agujas cristalinas