Learn More
Ergosterol, 96%, puede contener hasta aproximadamente un 6% de agua.
Descripción
El ergosterol se puede utilizar para estudiar la función de fármacos antimicóticos como la anfotericina B y sus análogos y para estudiar la vía de biosíntesis del ergosterol en varios hongos. Actúa como un indicador útil de la biomasa de hongos vivos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
ergosterol se puede utilizar para estudiar la función de fármacos antimicóticos como la anfotericina B y sus análogos y para estudiar la vía de biosíntesis del ergosterol en varios hongos. Actúa como un indicador útil de la biomasa de hongos vivos.
Solubilidad
Soluble en agua (< 1 mg/mL a 25 °C), cloroformo (50 mg/ml), DMSO (< 1 mg/mL a 25 C), °etanol (< 1 mg/mL a 25 C) y °éter (14,29 mg/ml).
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos del aire, la luz, agentes oxidantes y bases. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en un lugar oscuro. Almacenar en gas inerte.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ergosterol hydrate |
| Punto de fusión | 154°C to 160°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.96 |
| Notas del porcentaje del ensayo | (peso en seco), cont. hasta ∼ 6 % de agua |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN2811 |
| Índice Merck | 14,3659 |
| Sinónimo | ergosterol, provitamin d2, unii-z30ray509f, ergosterin, ergosta-5,7,22 e-trien-3 beta-ol, 5,7,22-ergostatrien-3beta-ol, 3beta-hydroxy-5,7,22-ergostatriene, 22e,24s-24-methylcholesta-5,7,22-trien-3beta-ol, 22e-ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, ergosta-5,7,22-trien-3-ol, 3b,22e |
| Información de solubilidad | Soluble aq. soln. (<1 mg/ml at 25°C),chloroform (50 mg/ml),DMSO (<1 mg/ml at 25°C),ethanol (<1 mg/ml (at 25°C),and ether (14.29 mg/ml).) |
| SMILES | CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación