Learn More
Ergosterol, 96%, puede contener hasta aproximadamente un 6% de agua.
Código de producto. 11466686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11466686 5 g 5 g
11476686 25 g 25 g
11486686 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23840.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Conservar en frío | CAS: 57-87-4 | C28H44O | 396,659 g/mol
El ergosterol se puede utilizar para estudiar la función de fármacos antimicóticos como la anfotericina B y sus análogos y para estudiar la vía de biosíntesis del ergosterol en varios hongos. Actúa como un indicador útil de la biomasa de hongos vivos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones El
ergosterol se puede utilizar para estudiar la función de fármacos antimicóticos como la anfotericina B y sus análogos y para estudiar la vía de biosíntesis del ergosterol en varios hongos. Actúa como un indicador útil de la biomasa de hongos vivos.
Solubilidad
Soluble en agua (< 1 mg/mL a 25 °C), cloroformo (50 mg/ml), DMSO (< 1 mg/mL a 25 C), °etanol (< 1 mg/mL a 25 C) y °éter (14,29 mg/ml).
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos del aire, la luz, agentes oxidantes y bases. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en un lugar oscuro. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-87-4
Fórmula molecular C28H44O
Número MDL MFCD00003623
Clave InChI DNVPQKQSNYMLRS-APGDWVJJSA-N
PubChem CID 444679
ChEBI CHEBI:16933
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ergosterol
Punto de fusión 154°C to 160°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.96
Notas del porcentaje del ensayo (peso en seco), cont. hasta ≈6 % de agua
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Índice Merck 14,3659
Sinónimo ergosterol, provitamin d2, unii-z30ray509f, ergosterin, ergosta-5,7,22e-trien-3beta-ol, 5,7,22-ergostatrien-3beta-ol, 3beta-hydroxy-5,7,22-ergostatriene, 22e,24s-24-methylcholesta-5,7,22-trien-3beta-ol, 22e-ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, ergosta-5,7,22-trien-3-ol, 3b,22e
Información de solubilidad Soluble in water (<1mg/ml at 25°C),chloroform (50mg/ml),DMSO (<1mg/ml at 25°C),ethanol (<1mg/ml at 25°C),and ether (14.29mg/ml).
SMILES CC(C)C(C)C=CC(C)C1CCC2C1(CCC3C2=CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Nombre IUPAC (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimetilhept-3-en-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol
Peso molecular (g/mol) 396.659
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.65 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 96%
Show More Show Less
RU– Solo para uso en investigación