Learn More
MedChemExpress Ergosterol
Código de producto. 16499016
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499016 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16499016 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0181
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress Ergosterol is the primary sterol found in fungi, with antioxidative, anti-proliferative, and anti-inflammatory effects.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecular 396.65 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
CAS 57-87-4
Tipo de producto Natural Products
Pureza 97.0%
Solubilidad DMSO : 3.57 mg/mL (9.00 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 2.6 mg/mL (6.55 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Sinónimo Ergosterin∣ Provitamin D∣ Provitamin D2
Objetivo Endogenous Metabolite