Descripción
Ergomate elimina la necesidad de sostener la placa en cualquier ángulo y permite una dispensación segura, lo que resulta en un pipeteo más fácil, seguro y preciso.
De acuerdo a ISO 8655 recomendaciones, la dispensación de volúmenes especialmente pequeños debe realizarse contra la pared interior del recipiente receptor. Ergomate es una herramienta ideal para encontrar el posicionamiento adecuado al pipetear.
Rejillas de microplacas para una rápida identificación y gestión de muestras.
Las cuadrículas son de doble cara. Reverso con numeración de 1-12.
Soporte de placa
Cuando el soporte de placa invertido crea una barrera de aerosol ideal para usar en campanas extractoras o en superficies de mesadas.
El soporte de placa se puede invertir y utilizar para pipeteo de superficie plana o como estación de incubación con tapa.
Ideal para el transporte seguro de placas.
No esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Para utilizar con | Pipetas |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Recipiente de reactivos de 120 ml |
| Volumen (métrico) | 120 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Pipetas multicanal |
| Cantidad | 120mL |