Learn More
Thermo Scientific™ Ergolign Saddle Stool
Código de producto. 13484656 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Ajustable (altura):
23 to 30.5 in.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Ajustable (altura) Tamaño de la unidad
13484656 23 to 30.5 in. cada uno
1 options
Código de producto. 13484656 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ERGCR2330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00€
    699.00€ / paquete de 1
    Ahorro 81.00€
    10% Descuento
En stock
The Thermo Scientific Ergolign laboratory saddle stool relieves back pressure and optimizes working posture for high efficiency, even when working many hours in a biological safety cabinet (BSC).
  • Ergonomic seat for use with Thermo Scientific Biosafety Cabinets
  • Adjustable height, 23 to 30.5 in.
  • Seat tilts 0 to 15 degrees forward
  • 2 in. thick fully upholstered saddle seat, 21 in. wide by 16.5 in. deep
  • 0.5 μm filtration system within seat traps 99.9% of particles exhausted from seat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Stool (Backless)
Color Beige
Ajustable (altura) 23 to 30.5 in.
Ajustables Yes
Estilo de la parte posterior Open
Con reposabrazos No
Con respaldo No
Con ruedas giratorias Yes
Reposapiés Yes
Con soporte lumbar Yes
Con inclinación Yes
Material Plastic, Vinyl
Tipo de asiento Stool