Learn More
Ergocristina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ergocristine |
| CAS | 511-08-0 |
| Fórmula molecular | C35 H39 N5 O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Ergocristine (6CI,7CI,8CI), (5'α)-12'-Hydroxy-2'-(1-methylethyl)-5'-(phenylmethyl)ergotaman-3',6',18-trione, 8H-Oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine, ergotaman-3',6',18-trione deriv., Indolo[4,3-fg]quinoline, ergotaman-3',6',18-trione deriv., Ergocrystine, NSC 93743 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H39N5O5/c1-20(2)34(37-31(41)23-16-25-24-11-7-12-26-30(24)22(18-36-26)17-27(25)38(3)19-23)33(43)40-28(15-21-9-5-4-6-10-21)32(42)39-14-8-13-29(39)35(40,44)45-34/h4-7,9-12,16,18,20,23,27-29,36,44H,8,13-15,17,19H2,1-3H3,(H,37,41)/t23-,27-,28+,29+,34-,35+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@]1(NC(=O)[C@H]2CN(C)[C@@H]3Cc4c[nH]c5cccc(C3=C2)c45)O[C@@]6(O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 609.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 609.2951 |