Learn More
Ergocalciferol, de 97,0 a 103,0 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15855138 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15855138 100 g Frasco de plástico 100 g
15835138 5 g Frasco de plástico 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15855138 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J15562.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-14-6
Fórmula molecular C28H44O
Peso molecular (g/mol) 396.66
Número MDL MFCD00166988,MFCD11656674
Clave InChI MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
Sinónimo ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
PubChem CID 134129658
Nombre IUPAC (1S,3E)-3-{2-[(1R,3aS,4E,7aR)-1-[(2R,3E,5R)-5,6-dimetilhept-3-en-2-il]-7a-metil-octahidro-1H-inden-4-ilideno]etilideno}-4-metilideneciclohexan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ergocalciferol
Punto de fusión 118°C to 119°C
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.65
Porcentaje de pureza 97.0 to 103.0%
Forma física Polvo