Descripción
The eRF3a/GSPT1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human eRF3a/GSPT1. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The eRF3a/GSPT1 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | eRF3a/GSPT1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2A3H6 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | 551G9.2; ETF3A; FLJ38048; FLJ39067; GST1; eRF3a |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein A purification |
| Mostrar más |