Learn More
Erdosteina, TRC
Produktkod. 30011797
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
30011797 5 g 5 g
30012059 1 g 1 g
30006566 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011797 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCE5960505G
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84611-23-4
Fórmula molecular C8 H11 N O4 S2
Peso molecular (g/mol) 249.31
Sinónimo Erdosteine;[[2-Oxo-2-[(tetrahydro-2-oxo-3-thienyl)amino]ethyl]thio]acetic acid, Dithiosteine, Erdostin, RV 144, Secresolv
Nombre IUPAC Ácido sulfanilacético 2-[2-oxotiolano-3-il)amino
SMILES OC(=O)CSCC(=O)NC1CCSC1=O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Erdosteine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO4S2/c10-6(3-14-4-7(11)12)9-5-1-2-15-8(5)13/h5H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0129
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.