Learn More
Sal disódica del tioácido de erdosteína, TRC
Código de producto. 30379783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30379783 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30379783 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE596065100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erdosteine Thioacid Disodium Salt
CAS 254884-18-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H11 N O5 S2 . 2 Na
Cantidad 100 mg
Sinónimo N-[[(carboxymethyl)thio]acetyl]homocysteine Disodium Salt (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NO5S2.2Na/c10-6(3-16-4-7(11)12)9-5(1-2-15)8(13)14;;/h5,15H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)CSCC(=O)NC(CCS)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC disodio;2-[[2-(carboxilatometilsulfanil)acetil]amino]-4-sulfanilbutanoato
Peso molecular (g/mol) 311.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.9874
Porcentaje de pureza >95