Learn More
Sulfóxido de erdosteína, Mikromol™
Código de producto. 30050462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050462 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050462 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0544.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfóxido de erdosteína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erdosteine Sulfoxide
CAS 2167084-15-1
Nombres de analitos o componentes Erdosteine Sulfoxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H11 N O5 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Erdosteine Sulfoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO5S2/c10-6(3-16(14)4-7(11)12)9-5-1-2-15-8(5)13/h5H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)CS(=O)CC(=O)NC1CCSC1=O
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-oxo-2-[(2-oxotiolan-3-il)amino]etil]sulfinilacético
Peso molecular (g/mol) 265.31
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.0079 g/mol