Learn More
Éster metílico de erdosteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Erdosteine Methyl Ester |
| CAS | 1667709-77-4 |
| Fórmula molecular | C9 H13 N O4 S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-[[2-Oxo-2-[(tetrahydro-2-oxo-3-thienyl)amino]ethyl]thio]-acetic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO4S2/c1-14-8(12)5-15-4-7(11)10-6-2-3-16-9(6)13/h6H,2-5H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COC(=O)CSCC(=O)NC1CCSC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-[2-oxo-2-[(2-oxotiolan-3-il)amino]etil]sulfanilacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 263.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.0286 |