Learn More
Éster metílico de erdosteína, Mikromol™
Código de producto. 17963006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963006 25 mg 25 miligramos
17904546 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17963006 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0544.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster metílico de erdosteína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erdosteine Methyl Ester
CAS 1667709-77-4
Nombres de analitos o componentes Erdosteine Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H13 N O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Erdosteine Methyl Ester, 2-[[2-Oxo-2-[(tetrahydro-2-oxo-3-thienyl)amino]ethyl]thio]-acetic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO4S2/c1-14-8(12)5-15-4-7(11)10-6-2-3-16-9(6)13/h6H,2-5H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COC(=O)CSCC(=O)NC1CCSC1=O
Nombre IUPAC 2-[2-oxo-2-[(2-oxotiolan-3-il)amino]etil]sulfanilacetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 263.33
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0286 g/mol