Learn More
Éster etílico de erdosteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Erdosteine Ethyl Ester |
| CAS | 84611-37-0 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N O4 S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-[[2-Oxo-2-[(tetrahydro-2-oxo-3-thienyl)amino]ethyl]thio]-acetic acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO4S2/c1-2-15-9(13)6-16-5-8(12)11-7-3-4-17-10(7)14/h7H,2-6H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CCOC(=O)CSCC(=O)NC1CCSC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-[2-oxo-2-[(2-oxotiolan-3-il)amino]etil]sulfanilacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 277.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.0442 |