Learn More
Éster etílico de erdosteína, Mikromol™
Código de producto. 30050589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050589 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050589 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0544.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de erdosteína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erdosteine Ethyl Ester
CAS 84611-37-0
Nombres de analitos o componentes Erdosteine Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H15 N O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Erdosteine Ethyl Ester, 2-[[2-Oxo-2-[(tetrahydro-2-oxo-3-thienyl)amino]ethyl]thio]-acetic acid ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO4S2/c1-2-15-9(13)6-16-5-8(12)11-7-3-4-17-10(7)14/h7H,2-6H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCOC(=O)CSCC(=O)NC1CCSC1=O
Nombre IUPAC 2-[2-oxo-2-[(2-oxotiolan-3-il)amino]etil]sulfanilacetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 277.36
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0442 g/mol