Learn More
Ercalcitriol, MedChemExpress
Código de producto. 16480498
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480498 5 mg 5 miligramos
16468038 10 mg 10 miligramos
16463746 25 mg 25 miligramos
16401929 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16480498 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY32350
MedChemExpress Ercalcitriol (1α,25-Dihydroxy Vitamin D2) is an active metabolite of vitamin D2.
Ercalcitriol (1α,25-Dihydroxy Vitamin D2) is an active metabolite of vitamin D2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ercalcitriol
CAS 60133-18-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H44O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo 1α,25-Dihydroxy Vitamin D2
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.65 mM)
SMILES C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](/C=C/[C@@H](C(C)(O)C)C)C)CCC/2)[H])O)O
Peso molecular (g/mol) 428.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.65
Porcentaje de pureza 95.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism