Learn More
Ercalcidiol, MedChemExpress
Código de producto. 16491919
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
16491919 1 mg 1 miligramo
16470498 5 mg 5 miligramos
16458038 10 mg 10 miligramos
16453746 25 mg 25 miligramos
4 options
Código de producto. 16491919
Marca: Medchem Express HY32349
MedChemExpress Ercalcidiol is a metabolite of vitamin D2, is regarded as an indicator of vitamin D nutritional status.
Ercalcidiol is a metabolite of vitamin D2, is regarded as an indicator of vitamin D nutritional status.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ercalcidiol
CAS 21343-40-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H44O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo 25-hydroxy Vitamin D2
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (242.34 mM)
SMILES C=C1CC[C@H](O)C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](/C=C/[C@@H](C(C)(O)C)C)C)CCC/2)[H]
Peso molecular (g/mol) 412.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.65
Porcentaje de pureza 98.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation